Learn More
BRAND™ Filtertrichter aus Borosilikatglas 3.3
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
75 ml
125 ml
500 ml
Porosität:
3
4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klarglas
- Mit weißem Beschriftungsfeld
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Kapazität (metrisch) | 75 ml |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 10 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | ID-Code 11 D |
| Porosität | 4 |
| Menge | 1/Pckg. |
| Produkttyp | Filtertrichter |