Learn More
Macherey-Nagel™ Gewindeflaschen-Kits N 9
Lagern Sie Material in Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Verschlüssen. Fläschchenkits Schraubhals N 9 sind in einer Auswahl von Größen, Formen und Verschlüssen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 702205
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Fläschchen mit Schraubverschluss N 9- Kann für fast alle HPLC- und GC-Autosampler verwendet werden
- Große Auswahl an verschiedenen Einsätzen
- 1.5 ml-Polyproylenfläschchen für pH-empfindliche, wässrige Proben und für den Einsatz in IC, CE und AAS
- Sortiment von Mikrofläschchen mit Schraubgewinde N 9, unter anderem0.3 ml- und 0.7 ml-Polypropylenfläschchen sowie Kunststofffläschchen mit Glaseinsatz
Schraubverschlüsse N 9
- Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Deckelfarben
- Verschweißte Schraubverschlüsse (Septen sind fest mit der Kappe verbunden; können nicht entfernt werden) – Vorteil: Dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in das Fläschchen drücken
- Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Blau | |
Silikon, Silikon | |
Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt | |
Polypropylen | |
Fläschchen-Kit mit Fläschchen mit flachem Boden |
Durchsichtig | |
1.5 ml | |
100 | |
Schraubverschluss mit Mittelloch | |
N9 |