Learn More
Thermo Scientific™ Fläschchen-Kit mit Polyseal-Kappen
Product Code. 12418626
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Unit Size:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe unitSize
12418626 Durchsichtig 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12418626 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. B78012PS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Lagern Sie Ihre Proben in diesen Fläschchen, um das Ausbluten von Ionen zu verhindern und gleichzeitig die Probe über ihre gesamte Lebensdauer auf einem konstanten pH-Wert zu halten.
  • Klarglasfläschchen
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 4 ml
Menge 100/Packung