Learn More
Fisherbrand™ 2-in-1-Mikroliterfläschchenkit, 9 mm-Kurzgewinde, mit 0,15 μl-Innenkonus
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Beschreibung | Mikrofläschchen |
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Volumen (metrisch) | 0.4 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |