Learn More
Cole-Parmer™ Klemmenhaltersatz mit hohem Fassungsvermögen
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
11.9 cm
Aufnahmevermögen:
24 Standard 15 ml Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Schaumstoffmatte
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Halter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenisator |
| Aufnahmevermögen | 24 Standard 15 ml Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden |
| Länge (metrisch) | 11.9 cm |
| Material | Schaumstoff |
| Verpackungsmenge | Je 1 |