Learn More
SCAT™ Fläschchenentsorgungsset
Artikelnummer. 31454257 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
140 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
440 mL
660 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Öffnung Kapazität (metrisch)
31454257 140 mm 440 mL
31454251 200 mm 660 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31454257 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 317656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 CHF
    173.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 51.19 CHF
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Ampullenentsorger von ARNOLD und MARCO sammeln gebrauchte Ampullen zuverlässig und können sicher entsorgt werden.
  • Dank des Sicherheitstrichters mit extra großem Halsdurchmesser fallen die Fläschchen problemlos durch die Öffnung, ohne diese zu verstopfen oder zu blockieren.
  • Der Klappdeckel hält Lösungsmitteldämpfe und andere Verunreinigungen sicher zurück.
  • Inklusive 10-Liter-Kanister mit großer Öffnung (S90) zum einfachen Entleeren.
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem PP.
  • Erhältlich in der kompakten Ausführung mit dem MARCO- oder dem robusteren ARNOLD-Trichterfüllsystem.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 440 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,11 gal.
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 125 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Öffnung 140 mm
Enthält MACRO-Abfüllanlage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ampullenentsorgung
Material HDPE
Produkttyp Entsorgungsbehälter