Beschreibung
- Dank des Sicherheitstnichters mit extra großem Halsdurchmesser fallen die Fläschchen leicht durch die Öffnung, ohne die Öffnung zu verklemmen oder zu verstopfen.
- Der Klappdeckel hält Lösemitteldämpfe und andere Verunreinigungen sicher zurück.
- Inklusive 10-l-Behälter mit großer Öffnung (S90) zum einfachen Entleeren.
- Aus chemisch resistentem PP.
- Erhältlich in der kompakten Version mit dem ARCO- oder der solideren ARNold-TRICHTERFÜLLEINHEIT.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 660 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,17 gal. |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 165 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 200 mm |
| Enthält | ARNOLD-Abfülleinheit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsorgungsbehälter für Fläschchen |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Entsorgungsbehälter |