Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals, Klarglas, kleine Öffnung
Für Autosampler. Fisherbrand™ Glasfläschchen sind transparent und mit einem Bördelrand und schmaler Öffnung versehen.
Marke: Fisherbrand™
13.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
- 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation
Farblos | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
11,6 mm | |
1 ml | |
Klemme | |
<100 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |