Beschreibung
- Erfordert die Universalbefestigung VG 3.3
- Erleichtert das Vortexen von Mikrotiterplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatte |
| Produkttyp | Adapterbefestigung für Mikrotiterplatten |
| Beschreibung | Adapterbefestigung für Mikrotiterplatten |
| Modell | Modell VG3.37 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatte, VG 3.3 Universalaufsatz, Vortex 3, Vortex 2 |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Erfordert | VG 3.3 Universalaufsatz |