Learn More
3M™ Vflex™ Partikelmaske, FFP2, ohne Ventil
Click to view available options
Größe:
Klein
Standard
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Mit 3M™ VFlex™ Partikelmasken erhalten Sie kostengünstigen und dennoch zuverlässigen Schutz.
- Unsere Einweg-Atemschutzmasken haben V-förmige Falten, die sich um Ihren Mund erweitern und anpassen, um während der Arbeit mehr Platz und Komfort zu bieten.
- Sie beeinträchtigen Ihr Sichtfeld kaum, und das eigenentwickelte 3M Filtermaterial erleichtert Ihnen das Atmen.
- Die geprägte Front trägt dazu bei, dass die Atemschutzmaske ihre Form beibehält und sorgt innen für viel Platz und Bewegungsfreiheit, indem sie das Material vom Mund fernhält.
- Seitliche Laschen ermöglichen Ihnen die Positionierung auf dem Gesicht, und ein integrierter metalldetektierbarer Nasenbügel sorgt für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art.
- Diese Plattform lässt sich optimal mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kombinieren.
- Durch das flach faltbare Design ist sie einfach und praktisch zu lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | 10 |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Flat-fold |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | FFP2 |
| Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
| Größe | Standard |
| Mit Ausatemventil | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| FDA Cleared Surgical Mask | No |