Learn More
Applied Biosystems™ VetMAX™-Plus Multiplex One Step RT-PCR Kit
Artikelnummer. 30057789 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 reactions
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30057789 100 reactions 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057789 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4415330
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with VetMAX™ Reagents and VetMAX™ Controls.
p>The VetMAX™-Plus Multiplex One-Step RT-PCR Kit is designed for multiplex amplification of animal pathogen RNA targets using a rapid, single-tube, real-time, reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy. The kit includes Xeno™ RNA Control, which serves as an internal positive control for RNA purification and RT-PCR amplification. RNA is reverse-transcribed into cDNA, and then your target is amplified using AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase on a real-time PCR system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Includes 100 reactions with the following components: Multiplex RT-PCR Buffer, Multiplex RT-PCR Enzyme Mix, Xeno™ RNA Control, and Nuclease-free water.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode 1-step RT-qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie VetMAX
Produkttyp PCR Reagents and Detection Kit for Animal Health
Menge 100 reactions
Reverse Transkriptase ArrayScript™ UP
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp RNA