Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder for Oil Objectives, one 25 x 75 mm microscope slide
Click to view available options
Menge:
1 Halter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Produktmerkmale:
- EVOS™ Gefäßhalter ermöglichen die perfekte Anpassung Ihres Mikroskopobjektträgers, Ihrer Zellkulturflasche oder -schale oder Mikrowell-Platte an die Stufe der EVOS-Bildgebungssysteme für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung.
- EVOS Stufenplatten halten Gefäßhalter und erweitern so die Anzahl der für die EVOS Systeme verfügbaren Gefäßhalter.
- Dank des eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Zubehörs ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefäßhalter für Bildgebungssysteme |
| Produktlinie | EVOS |
| Beschreibung | Gefäßhalter für Öl-Objektive, ein 25 x 75 mm Mikroskopobjektträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Bildgebungssystem |
| Aufnahmevermögen | 1 Mikroskopobjektträger |
| Abmessungen | 128 cm x 86 cm |
| Menge | 1 Halter |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |