Learn More
Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Handschuhe
Artikelnummer. 15806695
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15806695
Marke: Honeywell™ 213225106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Handschuhe für den Umgang mit Feinprodukten in trockener, leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
  • Strickhandschuh aus 100 % schwarzem Polyamid
  • Schwarze Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Das Polyamid und seine Polyurethan-Beschichtung bieten eine gute Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Die Polyamid-Faser neigt nicht zu Pilling und eignet sich für Präzisionsarbeiten
  • Die Handschuhe sind zertifiziert silikonfrei und eignen sich daher für Lackierumgebungen
  • Die dunkle Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 Grundnorm, EN 388-2016 Mechanische Gefahren
Beschreibung 13 Gauge
Coating Material Polyamid, Polyurethan
Farbe Schwarz
Größe 6
Länge (metrisch) 25 cm