Learn More
Honeywell™ Vertigo Black NIT C&G 1 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Beschreibung
- Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid
- Schwarze Schaumstoffbeschichtung aus Nitril auf Handfläche und Fingerspitzen
- Die ergonomische, nahtlose Strickkonstruktion passt sich der natürlichen Form der Hand an und sorgt für mehr Festigkeit und Strapazierfähigkeit, erstklassigen Tragekomfort sowie Belüftung
- Die ergonomisch gestalteten Handschuhe passen sich der natürlichen Form der Hand an und sorgen so für einen bequemeren Sitz sowie längere Nutzungsdauern und weniger Ermüdung
- Das Filamentgarn reduziert die Bildung von Fusseln für empfindlichste Anwendungen und lässt sich leicht für den längeren Gebrauch waschen
- Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff bietet eine hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit
- Die schwarze Farbe reduziert die Fleckenanfälligkeit des Handschuhs
- Der offene Handrücken sorgt für hervorragende Belüftung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2016 Mechanische Risiken |
| Beschreibung | 13 Gauge |
| Coating Material | Polyamid/Nitril |
| Farbe | Schwarz |
| Größe | 7 |
| Länge (metrisch) | 24.5 cm |