Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Röhrchenhalter
Artikelnummer. 15577365
Click to view available options
Röhrchenkapazität:
15 ml
50 ml
50 ml, 15 ml, Mikroröhrchen
Anzahl Positionen:
12
3
6
6 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen, 12 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15577365
Marke: Scientific Industries SI™ 83041244
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung ist kein zusätzlicher Aufsatz erforderlich. Scientific Industries SI™ Vertikaler Röhrchenhalter rastet 15 bis 50 ml-Röhrchen und Mikroröhrchen ein.
  • Hält Röhrchen in vertikaler Lage
  • Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
  • Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
  • Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Spezifikation
Röhrchenkapazität 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls
Anzahl Positionen 6