Beschreibung
- Hält Röhrchen in vertikaler Lage
- Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
- Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
- Keine zusätzliche Befestigung erforderlich<
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchenkapazität | 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls |
| Anzahl Positionen | 3 |