Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Röhrchenhalter
Click to view available options
Röhrchenkapazität:
15 ml
50 ml
50 ml, 15 ml, Mikroröhrchen
Anzahl Positionen:
12
3
6
6 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen, 12 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hält Röhrchen in vertikaler Lage
- Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
- Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
- Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchenkapazität | 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls |
| Anzahl Positionen | 12 |