Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Mikroröhrchenhalter
Artikelnummer. 15587365
Click to view available options
Anzahl Positionen:
9
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15587365
Marke: Scientific Industries SI™ 83041243
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung ist kein zusätzlicher Aufsatz erforderlich. Scientific Industries SI™ Vertikaler Mikroröhrchenhalter rastet Mikroröhrchen ein.
  • Hält Röhrchen in vertikaler Lage
  • Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
  • Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
  • Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2 Mischer und Vortex-Genie Pulse
Anzahl Positionen 9