Learn More
Erlab Vertikale Laminar-Flow-Haube - Lois 1500
Product Code. 17801554 Shop All Erlab Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Vertikaler Laminar-Flow-Schrank
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp
17801554 Vertikaler Laminar-Flow-Schrank
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17801554 Supplier Erlab Supplier No. NORLYS19811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8470.00 CHF
    7884.80 CHF / 1 Stück
    Sparen 585.20 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistung trifft Vielseitigkeit – bietet umfassenden Schutz, ISO Filtration der Klasse 5 und ergonomisches Design für anspruchsvolle Laborabläufe.
  • Vertikale Laminarströmungshaube Loïs
  • Modell: 1500
  • Schutz wird gewährleistet: ISO Klasse 5 gemäß NF EN ISO 14644 ; HEPA H14-Filter – 99,995 % MPPS (Norm EN 1822-1:2019)
  • Abmessungen: 1635 x 710 x 995 mm
  • Luftdurchsatz: 1540 m³/h
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz..
  • Leistungsaufnahme: 650 W
  • Touchscreen
  • Seiten- und Frontplatten: Transparentes P mmA
  • Arbeitsfläche: Gebürsteter Edelstahl 304L
  • Verstellbarer ft., mit oder ohne Rollen
  • Windmesser
  • UV-Dekontamination
  • Steckdosen: 3 Steckdosen mit Schutzabdeckung
  • Gas-, Vakuumanschluss
  • Standardqualifizierung bei der Installation
  • IQ/OQ-Qualifizierung bei der Installation
Specifications
Produkttyp Vertikaler Laminar-Flow-Schrank
Beschichtung Epoxid
Filtertyp HEPA
Beleuchtungsart LED
Material Epoxidbeschichtetes Metall