Learn More
JP Selecta™ Vertikaler Desktop-Autoklav
Artikelnummer. 12138670
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12138670 12 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12138670 Lieferant JP Selecta™ Lieferanten-Nr. 4001756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00 CHF
    3165.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 1829.11 CHF
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügt über mikroprozessorgesteuerte Systeme.
  • AISI 304 Edelstahl-Außengehäuse, oben
  • Langlebige Heizungssteuerung
  • Korrosionsarme Korrosion
  • Hochtemperaturbeständig
  • Automatische atmosphärische Reinigung
  • Sicherheitsvorrichtung, um das Öffnen des Deckels zu verhindern
Specifications
Außentiefe (metrisch) 38 cm
Kapazität (metrisch) 12 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisation von Produkten
Außenhöhe (metrisch) 46 cm
Modell Med 12
Produkttyp Desktop-Autoklav
Temperatur (metrisch) 121 bis 134 °C
Betriebsdruck 1 bis 2 Takt