Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Wischtücher mit hoher Sorption
Artikelnummer. 18087581 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
12 in.
Beschreibung:
Trocken
Vorbefeuchtet
Packungsgröße:
125 Stück
20 Stück
25 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Beschreibung Packungsgröße
18087581 9 in. Trocken 500 Stück
15847622 12 in. Trocken 500 Stück
17829895 9 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
17298879 12 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
16676772 12 in. Vorbefeuchtet 25 Stück
16385488 12 in. Vorbefeuchtet 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 18087581 Supplier Texwipe™ Supplier No. TX3049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.00 CHF
    495.58 CHF / 500 Stück
    Sparen 90.42 CHF
    15% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wischtücher aus 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick, hergestellt aus Neuware in den USA
Sealed-edge sterile wipers, dry or pre-wetted
  • Soft feel with high sorption capacity
  • Confirm radiation dose met specified dose at time of receiving
  • Processed on Texwipe's Vertex™ manufacturing system
  • Quarterly microbial testing by Agarose Overlay and Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxin testing
Pre-Wetted Wipers
  • 70% USP-Grade IPA/30% USP Purified Water
Order Info
Dreifach verpackt
Specifications
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.9 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Beschreibung Trocken
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen oder Anwendungen
Sterilität Steril