Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Wischtücher mit hoher Sorption
Artikelnummer. 15847622 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
12 in.
Beschreibung:
Trocken
Vorbefeuchtet
Packungsgröße:
125 Stück
20 Stück
25 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Beschreibung unitSize
15847622 12 in. Trocken 500 Stück
17829895 9 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
18087581 9 in. Trocken 500 Stück
17298879 12 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
16676772 12 in. Vorbefeuchtet 25 Stück
16385488 12 in. Vorbefeuchtet 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15847622 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. TX3042
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wischtücher aus 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick, hergestellt aus Neuware in den USA
Versiegelte sterile Wischtücher, trocken oder vorgetränkt
  • Weich mit hoher Sorptionsfähigkeit
  • Bestätigen Sie zum Zeitpunkt des Empfangs die Übereinstimmung der Strahlendosis mit der angegebenen Dosis
  • Verarbeitet mit Texwipe's Vertex-™ Herstellungssystem
  • Vierteljährliche mikrobielle Tests durch Agarose-Overlay- und Limulus Amebocyte Lysat (LAL)-Endotoxin-Tests
Vorgetränkte Wischtücher
  • 70 % USP-Gütegrad IPA/30 % USP Reinwasser
Bestellinformation
Dreifach verpackt
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Beschreibung Trocken
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen oder Anwendungen
Sterilität Steril