Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, ROX
Descrizione
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR ROX Mix-Kit für die Sondenchemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Ein 1-stufiger-Ansatz ist ideal, wenn für die nachfolgenden Experimente keine cDNA-Lagerung erforderlich ist. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko und verbessert die Reproduzierbarkeit, indem die Probenhandhabung reduziert wird.
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
- RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
- Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
- Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
- Das Verso RT-Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42° bis 57 °C) - verbesserter Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
- Enthält einen inerten blauen Farbstoff für einfaches Pipettieren während des Reaktionsaufbaus
Specifica
Specifica
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 1x 100 μl Verso-Enzymgemisch • 1x 500 μl RT-Enhancer • 1x 5 ml 2x 1-Step-qPCR ROX-Mix Ausreichend für 400 Reaktionen mit 25 µl. Aufbewahrung bei -20 °C |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinie | Verso |
| Produkttyp | Einstufiges QRT-PCR-Kit mit ROX |
| Menge | 400 x 25 μl-Reaktionen |
| Ausreichend für | 400 Reaktionen |
| Vedi altri risultati |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.