Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, ROX
Artikelnummer. 11852133
Click to view available options
Menge:
200 x 25 μl-Reaktionen
400 x 25 μl-Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 11852133
Marke: Thermo Scientific™ AB4101A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen bis 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird.
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR ROX Mix-Kit für die Sondenchemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Ein 1-stufiger-Ansatz ist ideal, wenn für die nachfolgenden Experimente keine cDNA-Lagerung erforderlich ist. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko und verbessert die Reproduzierbarkeit, indem die Probenhandhabung reduziert wird.
  • Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
  • RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
  • Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
  • Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
  • Das Verso RT-Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42° bis 57 °C) - verbesserter Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
  • Enthält einen inerten blauen Farbstoff für einfaches Pipettieren während des Reaktionsaufbaus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 1x 50 μl Verso-Enzymgemisch
• 1x 250 μl RT-Enhancer
• 2x 1,25 ml 2x 1-Step-qPCR ROX-Mix
Ausreichend für 200 Reaktionen mit 25 µl.
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie Verso
Produkttyp Einstufiges QRT-PCR-Kit mit ROX
Menge 200 x 25 μl-Reaktionen
Ausreichend für 200 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Pathogennachweis
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp RNA