Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, with separate ROX vial
Artikelnummer. 11832133
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
400 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
11832133 200 Reaktionen 200 Reaktionen
11842133 400 Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11832133 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB4100A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen bis 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird.
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR Kit für die Sondenchemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Detektion von mRNA. Diese Version des Kits wird mit einem separaten Fläschchen mit ROX-Referenzfarbstoff geliefert.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Ein 1-stufiger-Ansatz ist ideal, wenn für die nachfolgenden Experimente keine cDNA-Lagerung erforderlich ist. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko und verbessert die Reproduzierbarkeit, indem die Probenhandhabung reduziert wird.
  • Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
  • RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
  • Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
  • Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
  • Das Verso RT-Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42° bis 57 °C) - verbesserter Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
  • Enthält einen inerten blauen Farbstoff für einfaches Pipettieren während des Reaktionsaufbaus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt:
•1x 50 μl Verso-Enzymgemisch
•1x 250 μl RT-Enhancer
•2x 1,25 ml 2x 1-Step-qPCR-Mix
•1x 25 μl ROX, 1 mM
Ausreichend für 200 Reaktionen mit 25 µl.
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Produktlinie Verso
Produkttyp Einstufiges RT-qPCR-Kit
Menge 200 reactions
Ausreichend für 200 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Pathogennachweis
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp RNA