Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ GSR-Schläuche
Aus 45 Shore A Naturkautschuk. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ GSR Schläuche sind leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Undurchlässigkeit und bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 710139
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737293
  • 515.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
  • Autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
  • Sehr gute Elastizität und Flexibilität
  • Gute Abriebfestigkeit
Die Anwendungen umfassen:
  • Handhabung von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Semivakuumanwendungen
  • Vakuumanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
Autoclavable
15 mm
1.38 in.
32.8 ft.
0.39 in.
Für die meisten industrielle Anwendungen
-40 °C
Red
Flexibel
70 °C
FDA-konform, Lebensmittel-WCR
0.59 in.
Naturkautschuk
35 mm
10 m
10 mm
-40°F
Chemical, Abrasion
45 (Shore A)
158°F