Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ GSR-Schläuche
Artikelnummer. 11372014
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
20 mm
35 mm
45 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
5 mm
10 mm
12,5 mm
20 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
25 m
25 m
Packungsgröße:
25 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11372014 3 mm 5 mm 1 mm 25 m 25 Meter
11749845 20 mm 45 mm 12,5 mm 10 m -
11797273 10 mm 14 mm 2 mm 25 m 25 Meter
11737293 15 mm 35 mm 10 mm 10 m -
10097700 8 mm 6 mm 20 mm 25 m 25 Meter
11302094 10 mm 20 mm 5 mm 25 m 25 Meter
10650613 6 mm 16 mm 5 mm 25 m 25 Meter
11362084 6 mm 12 mm 3 mm 25 m 25 Meter
10130282 5 mm 15 mm 5 mm 25 m 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11372014 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 710054
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Hergestellt aus Naturkautschuk mit einer Shore-A-Härte von 45. Versilon™ GSR-Schläuche sind leicht, biegsam und verschleißfest mit guter Undurchlässigkeit und bieten eine ideale Kombination aus Chemikalienbeständigkeit und Pumpenlebensdauer.
  • 45 Shore A Naturkautschukkonstruktion
  • Autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
  • Sehr gute Elastizität und Flexibilität
  • Gute Abriebfestigkeit
Die Anwendungen umfassen:
  • Flüssigkeitshandhabung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Semivakuumanwendungen
  • Vakuumanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA Compliant, Food WCR
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 82 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Resistenzeigenschaften Chemikalien, Abrasion
Farbe Rot
Härte 45 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (English) 158 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C
Produkttyp Schläuche