Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ GSR-Schläuche
Aus 45 Shore A Naturkautschuk. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilon™ GSR Schläuche sind leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Undurchlässigkeit und bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 710084
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Naturfarbener Gummischlauch
- Für Vakuumanwendungen
Spezifikation
Tubing | |
Autoclavable | |
6 mm | |
0.47 in. | |
82 ft. | |
0.12 in. | |
Allgemeine Laboranwendungen | |
-25 bis 70 °C | |
Rot | |
Flexibel | |
70 °C |
FDA-konform, Lebensmittel WCR | |
0.24 in. | |
Naturkautschuk | |
12 mm | |
25 m | |
3 mm | |
-40°F | |
Chemical, Abrasion | |
45 (Shore A) | |
158°F |