Learn More
Saint-Gobain Tygon™ 3350 Schläuche
Bleibt flexibel bei bis zu -50° C und behält seine chemische, mechanische und elektrische Leistungsfähigkeit bei bis zu 200° C bei. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonschläuche sind biologisch inert und hemmen Zellkulturen nicht.
Marke:  Saint-Gobain 760810
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11799128
Menge Preis
1 396.00 CHF / 25 Meter
6 342.22 CHF / 25 Meter
Verfügbar ab
29-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Peroxidgehärtetes Silikon
  • Biologisch neutral
  • FDA/BfR, CE-Kennzeichnung
  • US-amerikanisches und europäisches Arzneibuch
  • Temperaturbeständigkeit: -50 °C/+200 °C
  • Härte: 60 Shore
Spezifikation
Spezifikation
EU-Arzneibuch, USP-Klasse VI, ISO 10993
200 °C
Versilic
25 m
-50 °C
60 (Shore A)
10 mm
18 mm
4 mm
1 Packung