Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonstopfen
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Versilic™ Silikonstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 263015-50
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Silikonstopfen | |
10,5mm | |
Silikon | |
-70°C and +250°C |