Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic - Verschlußkappen, Silikon für Reagenzgläser bis 16 mm Durchm.
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
14 mm
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Versilic™ Silikonkonstruktion
- Transparent
- Konisch zur Maximierung der Dichtung
- Für Teströhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Produkttyp | Dichtungskappe |
| Farbe | Transparent |
| Menge | 50 Pk. |
| Dicke | 50/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60 °C° bis +220 °C° |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzgläser |