Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics&trade Versilic™ Silikonkappen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 261016
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Silikonkappe | |
16mm | |
Silikon | |
Ja |
9mm | |
500/Pckg. | |
-70 bis 250 °C | |
FDA Compliant Food Contact, BFR, BGA |