Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
9mm
10mm
94 mm
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
- Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
- Nicht toxisch, biologisch neutral
- FDA/BGA-zugelassen
- Für Reagenzgläser
- Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA Compliant Food Contact, BFR, BGA |
| Menge | 500/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -70 bis 250 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Diameter (Metric) Bottom | 6mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 14mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonkappe |