Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonkappe
Artikelnummer. 10214593
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
9mm
10mm
94 mm
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10214593
Marke: Saint Gobain Life Sciences 261020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonkappen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
  • Nicht toxisch, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konformer Kontakt mit Lebensmitteln/BFR
Höhe (metrisch) 19 mm
Menge 500/Packung
Temperaturbereich (metrisch) –60 bis 200 °C
Autoklavierbar Autoklavierbar
Diameter (Metric) Bottom 10mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 20mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonkappe