Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-205 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einweghandschuhe
- Verbesserte Herstellungsverfahren für längeren Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, nassen und fettigen Bedingungen
- Dünnerer Handschuh mit erhöhter Fingerspitzenflexibilität und verbessertem Gesamtkomfort
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben
- Latexfrei: kein Risiko einer Typ 1-Allergie
- Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
- Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel
Anwendungen:
- Fertiggerichte
- Obst- und Gemüseverarbeitung
- Milchverarbeitung
- Lebensmittelausgabe
- Catering
Spezifikation
Spezifikation
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Powder Free |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Mehr anzeigen |