Learn More
Ansell Edmont™ VersaTouch™ Hellblaue Handschuhe der Serie 92-481 aus Nitril
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Enthält keinen Naturkautschuk
- Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
- Hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungen:
- Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
- Kontrollierte Umwelträume
- Fertiggerichte
- Milchverarbeitung
- Catering
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374 |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Industrie |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?