Learn More
Ansell Edmont™ VersaTouch™ Hellblaue Handschuhe der Serie 92-481 aus Nitril
Artikelnummer. 12647071 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12647071 9 100 Stück
12637071 8 100 Stück
12627071 7 100 Stück
12657071 10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12647071 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. 92481090
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus einer innovativen Nitrilverbindung mit guten chemischen und mechanischen Eigenschaften gewährleistet höheren Komfort und bessere Beweglichkeit.
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • Verbesserter Griff
  • Enthält keinen Naturkautschuk
  • Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungen:
  • Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
  • Kontrollierte Umwelträume
  • Fertiggerichte
  • Milchverarbeitung
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 9
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die letzten Verfahrensschritte bei der Fleisch- oder Fischverarbeitung, Klimaräume, Catering, Milchverarbeitung
Menge 100 Paare
Beständig gegen Mechanisch und chemisch
Serie 92-481