Learn More
Ansell VersaTouch™ 92-205 Nitrile Disposable Glove
Artikelnummer. 17969221 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
:
Größe: 2XL
Artikelnummer. 17969221
Marke: Ansell 92205110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thin, lightweight, and comfortable glove. Textured fingertips for enhanced tactility. Compliant with food handling requirements.
  • A thin and lightweight nitrile glove with textured fingertips for precise handling and enhanced tactility
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Anwendungen Industriell, Laboratory
Farbe White
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Größe 2X-Large
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm