Learn More
Ansell™ Versatouch™ Orangefarbene Latexhandschuhe aus Naturgummi der Serie 87-370
Artikelnummer. 15521520 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15521520 7,5 12 Paare
15511520 6,5 12 Paare
15531520 8,5 12 Paare
15551520 9,5 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15521520 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 87370075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.80 CHF
    29.37 CHF / 12 Paare
    Sparen 5.43 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Aufgeraute Oberfläche für besseren Halt bei feuchten Bedingungen. Die Ansell Edmont™ Versatouch™ organgefarbenen Naturlatexhandschuhe der Serie 87-370 sind widerstandsfähig, flexibel und sehr bequem.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Robuster Allzweck-Handschuh aus Naturlatex
  • Mit Velours aus 100 % Baumwolle gefüttert, für besseren Tragekomfort
  • Lebensmittelzugelassen
  • Lange Manschette für zusätzlichen Schutz
  • Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003
Farbe Orange
Latex Free Nein
Material Latex
Größe 7,5
Dicke (metrisch) 0,67 mm
Serie 87-370
Länge (metrisch) 325 mm