Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 87-195 aus Naturlatex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- 0,35 mm Dicke
- Gute Empfindlichkeit
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Hausmeisteraufgaben
- Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Zertifizierung/Konformität | Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: X010, EN 421 |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Coating Material | Naturlatex |
| Farbe | Blue |
| Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
| Hand | Specific |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | Nein |
| Material | Latex |
| Mehr anzeigen |