Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 87-195 aus Naturlatex
Artikelnummer. 12617021 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12617021
Marke: Ansell™ 87195080BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • 0,35 mm Dicke
  • Gute Empfindlichkeit
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Anwendungen:
  • Geflügelverarbeitung
  • Rind- und Schweinefleischverarbeitung
  • Fischverarbeitung
  • Hausmeisteraufgaben
  • Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: X010, EN 421
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Farbe Blue
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Handschuhe
Größe 8
Dicke (metrisch) 0,35 mm
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidung Baumvollvelours
Menge 12 Paare
Beständig gegen Gegen Flüssigkeiten und mechanisch beständig
Serie 87-195