Learn More
Ansell™ Versatouch™ Mittelschwere hellblaue Handschuhe der Serie 72-286 aus Dyneema™ Faser
Artikelnummer. 12669761 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12669761 9 6 Stück
12639761 6 6 Stück
12629761 10 6 Stück
12649761 7 6 Stück
12659761 8 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12669761 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 72286090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Herausragender Schnittschutz, guter Komfort und lange Haltbarkeit. Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
  • Waschbar bis 90 °C
  • Für Komfort und Haltbarkeit
  • Gestrickter Aufbau
  • Dyneema™ Einlage aus Polypropylen/Glasfaser
  • Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Dyneema™ Faser
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE II EN 388: 254 X
Stulpenmaterial Dyneema™ Faser
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Stufe D
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Dyneema, Polyester, Spandex
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 9
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Faser
Auskleidung Gefüttert
Menge 72 Paar
Beständig gegen Schnittfest