Beschreibung
- Eignet sich ideal für intensive Nutzung.
- Hervorragende Flexibilität.
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung.
- Ausgezeichnete Wärmedämmung bei heißen (bis 250 °C) oder kalten (bis -20 °C) Bedingungen.
- Nicht in Kontakt mit spitzen Objekten verwenden.
- Nicht mit einer rotierenden Maschine, in der der sich Handschuh verfangen können, verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Zertifizierung/Konformität | EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011 |
| Chlorinated | Nein |
| Klassifikation | Kategorie III |
| Beschichteter Bereich | vollständig beschichtet |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Beschreibung | Industrieller Schutzhandschuh |
| Anwendungen | Industrie |
| Coating Material | Naturlatex |
| Mehr anzeigen |