Learn More
Ansell™ Versatouch™ Grüne Nitril-Handschuhe der Serie 37-646
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- 100 % Latexfrei
- Lebensmittelzugelassen
- Hochleistungs-Nitrilverbindung für verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit, auch in kalten Umgebungen
- Dank des erhöhten rautenförmigen Griffmusters bieten sie eine unübertroffene Griffsicherheit bei nassen und fetthaltigen Bedingungen
- Latexfreie Formulierung: kein Risiko einer Typ-I-Allergie
- Nicht beflockt: verhindert das Risiko einer Kontamination von Lebensmitteln
- Bieten gegenüber Naturkautschuk-Handschuhen überlegene mechanische Eigenschaften
Anwendungen:
- Entbeinen
- Rupfen und Häuten
- Marinieren
- Verpackung von Filets und Hackfleisch
- Primäres Schneiden
- Flachschälen, Schneiden und Hacken
- Dämpfen, Braten und Rösten
- Lagerung von verpacktem Fleisch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 , EN 374:2003 |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | 11 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 11 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,28 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Gerade |
| Modell | 37-646_11 |
| Serie | 37-646 |
| Mehr anzeigen |