Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Nitril-Immersionshandschuhe der Serie 37-520
Artikelnummer. 15510611 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15510611
Marke: Ansell™ 37520100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Flexibilität und verbesserte Fingerfertigkeit. Die Ansell Edmont™ Versatouch™ blauen Nitrit-Immersionshandschuhe der Serie 37-520 verbinden die Schutzeigenschaften von Nitrit mit dem Komfort von Naturkautschuk.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Mit Velours aus 100 % Baumwolle gefütterter Nitril-Handschuh
  • Hervorragendes erhabenes Griffmuster für sichere Handhabung
  • Gute Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
  • Flexibel, mit hervorragender Fingerfertigkeit.
Anwendungen:
  • Druckindustrie
  • Baugruppe
  • Lebensmittelverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 288:2003 , EN 374:2003
Farbe Blau
Material Nitril
Größe 10,5
Dicke (metrisch) 0,35 mm
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Modell 37-520_10.5
Serie 37-520
Länge (metrisch) 345 mm