Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer. p-8005386 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10.5
6,5
7,5
8.5
9.5
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15324092
Marke: Ansell™ 37501105
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beständig gegen viele Lösungsmittel und Chemikalien auf Ölbasis. Ansell™ VersaTouch™ Chemikalienschutzhandschuhe aus blauem Nitril der Serien 37-501 zeichnen sich durch eine gute Abriebfestigkeit aus.
  • Exzellente Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Flexibel und bequem für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
  • Mit Stulpe
  • Hervorstehende diamantförmige Noppen
  • Puderfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 10.5
Dicke (metrisch) 0,42 mm
Farbe der Handschuhstulpe Blau
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge 12 Paare
Beständig gegen Exzellente Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
Serie 37-501