Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, blau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10.5
6,5
7,5
8.5
9.5
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Exzellente Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Flexibel und bequem für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Mit Stulpe
- Hervorstehende diamantförmige Noppen
- Puderfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Größe | 9.5 |
| Dicke (metrisch) | 0,42 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
| Mehr anzeigen |