Learn More
Ansell Edmont™ Versatouch™ Einweg-Handschuh aus gepudertem Vinyl der Serie 34-750
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8.5
Beschreibung
- Einweghandschuhe für den allgemeinen Einsatz
- Für einfaches Anziehen gepudert
- Aus 100 % Vinyl
- Entspricht den Anforderungen für den Umgang mit Lebensmitteln
- Bietet gute Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben beim Umgang mit Lebensmitteln
Anwendungen:
- Alle Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Wartung
- Probennahme und -verarbeitung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003 |
Farbe | Blau |
Oberflächenbehandlung außen | Glatte Oberfläche |
Material | Polyvinylchlorid |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Polyvinylchlorid-Handschuhe |
Größe | 6.5 |
Sterilität | Nicht steril |
Dicke (metrisch) | 0.1 mm |
Verpackungsart | 100 Handschuhe pro Schachtel, 10 Schachteln pro Karton |