Learn More
Ansell Edmont™ Versatouch™ Einweg-Handschuh aus gepudertem Vinyl der Serie 34-750
Catalog Number 15412750
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8.5
Einweghandschuh aus 100 % Vinyl. Ansell Edmont™ Versatouch™ Einweghandschuhe aus Vinyl der Serie 34-750 sind zum einfachen Anziehen gepudert.
  • Einweghandschuhe für den allgemeinen Einsatz
  • Für einfaches Anziehen gepudert
  • Aus 100 % Vinyl
  • Entspricht den Anforderungen für den Umgang mit Lebensmitteln
  • Bietet gute Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben beim Umgang mit Lebensmitteln
Anwendungen:
  • Alle Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
  • Wartung
  • Probennahme und -verarbeitung
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Glatte Oberfläche
Material Polyvinylchlorid
Gepudert Gepudert
Produkttyp Polyvinylchlorid-Handschuhe
Größe 6.5
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Verpackungsart 100 Handschuhe pro Schachtel, 10 Schachteln pro Karton
Serie 34-750
Stulpenlänge (metrisch) Standard