Beschreibung
- Die raue Sandstrahlbehandlung sorgt für guten Nassgriff
- Die weiche PVC-Beschichtung auf dem Handschuh erhält die Beweglichkeit und Geschmeidigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Das getauchte, raue Finish macht die Handhabung von nassen und rutschigen Materialien einfacher und sicherer
- Die heißversiegelte Manschette sorgt für Flüssigkeitsbeständigkeit und Staubschutz
Anwendungen:
- Handhabung von Chemikalien
- Chemische Raffination
- Reinigung
- Bauarbeiten
- Milchverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Obst- und Gemüseverarbeitung
- Allgemeine Anwendungen
- Hausmeisteraufgaben
- Einfache Montagearbeiten
- Wartung
- Raffination von Öl und Benzin
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | PVC |
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE III, CE-Kennzeichnung, EN 374, EN 388:4121 |
| Stulpenmaterial | PVC |
| Anwendungen | Industrie |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Ja |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemikalienbeständige Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |